Learn More
Welch™ WOB-L™ Kolbenvakuumpumpe für Standardbelastung: Modell 2561
Für nichtchemische Anwendungsbereiche
Marke:  Welch™ U2561C-50
1311.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10095921
  • 1640.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Problemloses Ablesen der Messwerte, Druckreglerventil, schützender Trennbehälter
Beschreibung
Beschreibung
Der Taumelkolben erzeugt Luftwiderstand beim Aufwärtshub. Die Teflondichtung am Kolben dehnt sich aus, wodurch die Taumelwirkung verstärkt wird.
  • Ölfreie Trockenpumpe mit WOB-L-Kolben
  • Ein-/Auslass-NPT-Gewinde: 1/4
Modell 2561
  • Freie Luftverdrängung: CFM (l/min) bei 60 Hz: 2.1 (60); m2/h bei 50 Hz: 3.0 (50)
  • Enddruck: 5 Torr (6.7 mbar)
  • Max. Vakuum in Hg: 29.8
  • Motor: 0.3 PS (250 W)
  • Zum Pumpen von Dämpfen wässriger Lösungen, einschließlich Puffern, nicht geeignet für das Pumpen von sauren, basischen oder organischen Dämpfen oder Gasen
  • 50 Hz-Geräte werden mit CE-Kennzeichnung geliefert.
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Vorvakuum, Austrocknung, Absaugen, Automation, Zellkultur, Handschuhbox
Spezifikation
Spezifikation
0.3 hp
9.7 kg
CE
2561
7.5 kg
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Vorvakuum, Austrocknung, Absaugen, Automation, Zellkultur
10.5 Zoll
17.3 Zoll
6.5 Zoll
6.7 mbar
21.5 lbs.
Problemloses Ablesen der Messwerte, Druckreglerventil, schützender Trennbehälter, Euro-Stecker (Schuko)
230 V, 50 Hz
16.5 lbs.
1.8 l/min
50 Hz
26.7 cm
43.9 cm
Vakuumpumpe
230 V