Learn More
Welch™ DirecTorr™ Gold Synthetisches Pumpenöl
Entwickelt für ausgezeichnete Beständigkeit beim Pumpen von korrosiven Gasen oder Dämpfen
278.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gold Vakuumpumpenöl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öl ermöglicht eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung der Vakuumpumpe in Anwendungen, in denen korrosive Gase und Dämpfe aufgenommen werden können |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Empfohlen für ChemStar Pumpen, riemengetriebene oder direkt angetriebene Vakuumpumpen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12819558
|
Welch™
U8995G-15 |
3,78 l | 1 gal. |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Entwickelt für ausgezeichnete Beständigkeit beim Pumpen von korrosiven Gasen oder Dämpfen
Ermöglicht eine hervorragende Vakuumleistung sowohl in Band- als auch in direkt angetriebenen Vakuumpumpen unter rauen Bedingungen. Synthetischer Grundstoff enthält keine aromatischen Verbindungen oder Schwefel. Diese Reinheit verhindert die Bildung von Lack und Schlamm und das Ansammeln von Kohlenstoff beim Pumpen von korrosiven Substanzen.
- Doppelt destilliertes, synthetisches Kohlenwasserstofföl
- Hohe Stabilität in chemischen Umgebungen mit außergewöhnlich niedrigem Dampfdruck
- Mischbar mit konventionellen Kohlenwasserstoffölen, kann ohne Umbauen der Pumpe verwendet werden
- Keine Zusatzstoffe oder Inhibitoren
Spezifikation
Gold Vakuumpumpenöl | |
Öl ermöglicht eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung der Vakuumpumpe in Anwendungen, in denen korrosive Gase und Dämpfe aufgenommen werden können | |
Empfohlen für ChemStar Pumpen, riemengetriebene oder direkt angetriebene Vakuumpumpen | |
Je 1 |