Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Compact and accurate WBU-200 Series Liquid Calibration Bath for external circulation or temperature calibration.
Marke: Cole-Parmer™ 16104-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig isoliertes Bad für ausgezeichnete Wärmespeicherung
- Analoge oder digitale Temperaturauswahl je nach Wahl der Bedieneinheit
- Temperaturstabilität von ± 0,005 °C, je nach Wahl der Bedieneinheit
Spezifikation
3.2 gal. | |
-35°C bis +250°C | |
Abdeckung, Deckel und Überbrückungsplatte | |
±0,005°C | |
13.8 in. | |
10.2 in. | |
14.1 in. | |
9 kg |
12 L | |
Liquid Calibration Bath | |
FBCAL12D | |
351 x 260 x 358 mm | |
351 mm | |
260 mm | |
358 mm |