Learn More
Fisherbrand™ Wellenbewegungsschüttler
Ruhiger Betrieb für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 88861028
732.69 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15524070
  • 1420.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Genoppte Gummimatte und 6 Befestigungsbänder für Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Drehzahlregelung mit optimiertem Betrieb mit niedriger Drehzahl 
  • Einfach einstellbarer Neigungswinkel mit einer einzigen Stellschraube 
  • Der Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung 
  • Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  • Akustischer und optischer Alarm: Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein fünfmaliger Alarmton, wenn die Zeit Null erreicht, dann zeigt das Zeitfenster Ende an und blinkt durchgehend. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
  • 2 Jahre Herstellergarantie
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 12 °, einstellbar
5 bis 120 U/min
5 bis 40 °C
CE
Aluminiumplattform
415 x 293 x 209 mm
LED
0 min bis 99 h 59 min
9,8 kg
100/240 V
22 lb.
EU-, UK-, CN-Stecker
306 x 266 mm
Akustisch und visuell
Gummimatte mit Vertiefungen; 6 Befestigungsbänder für Röhrchen
2 Jahre