Learn More
Gibco™ Wave Cellbag prefilled with Sf-900™ II Medium
Sf-900 II Serumfreie Medien, 10 l, vorgefüllt in einem 20 L Series-O Wave Cellbag.
Marke: Gibco™ 0070037BA
1491.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sf-900 II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Medium für die Insektenzellkultur, das für das Wachstum und den Erhalt von Zellen der Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21) und für die Großserienproduktion rekombinanter Proteine optimiert ist, die mit dem Baculovirus-Expression-Vektorsystem (BEVS) exprimiert werden. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.
Spezifikation
2 bis 8 Grad Celsius, im Dunkeln lagern | |
Insektenzelle | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Gibco™, SynerGy™ | |
Raumtemperatur |
Sf21, Sf9 | |
Protein-frei, Serum-frei | |
Cellbag Einweg-Bioreaktor | |
Glutamin | |
10 L |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.