Learn More
Watson-Marlow Marprene Double Segment Manifold Tubing
Marke:  Watson-Marlow 979.0025.000
Artikelnummer. 15373267
  • 351.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus autoklavierbarem Marpren.
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verteilerrohr
Marprene
0.25 mm
0.25 mm
Pumpenköpfe 400DM2 und 400DM3