Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Enthärtungssysteme
Entfernen Sie harte Ionen wie Kalzium und Magnesium mit diesem Zubehör. Enthärtetes Wasser erhöht die Lebensdauer der Umkehrosmose-Membran.
34.17 CHF - 89.99 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11396981
|
Thermo Scientific™
06.1000 |
Härte-Testkit |
34.17 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11366971
|
Thermo Scientific™
50155490 |
Salztabletten – 25 kg |
89.99 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Entfernen Sie harte Ionen wie Kalzium und Magnesium mit Thermo Scientific™ Wasserenthärtern und jeweiligem Zubehör. Enthärtetes Wasser erhöht die Lebensdauer der Umkehrosmose-Membran.
Überwachung der Wasserenthärtung durch Kontrollsensoren
- Der Kontrollsensor (SE) dient zur Überwachung und zum qualitätsgesteuerten Betrieb des Wasserenthärtungssystems
Gesamthärtemessung (Titrationslösung)
- Notwendig zur Bestimmung des Härtegrads des Speisewassers und zur Berechnung der notwendigen Programmeinstellungen für die Wasserenthärtung
Keimschutz für Wasserenthärter
- Zur Desinfektion des Filterbehälters während jeder Regeneration
- Der Keimschutz entzieht einem Teil des Salzwassers Chlor, um damit das Ionenaustauscher-Harz zu desinfizieren
Flexibler Anschlussschlauch, 1 Zoll, mit Edelstahlummantelung, Länge 1 Meter
- Problemloser Anschluss Ihres Thermo Scientific Wasserenthärters an Wandanschlüsse
- Mehr Flexibilität bei der Wartung durch alternative statt fester Rohrleitungen
Montageblock, 1 Zoll, mit Verschneideventil
- Bequeme Bypass-Option zur Trennung des Enthärters bei Wartung, Reparatur usw.
Verschneideventil OVP für zur Einstellung der Resthärte für 1 Zoll-Enthärtungssysteme
- Wenn Sie nach der Enthärtungsanlage eine spezifische Wasserhärte benötigen, wird über das Verschneideventil etwas hartes Wasser zum enthärteten Wasser zugeleitet
Verschneideventil OVP zur Einstellung der Resthärte für 1 1/2 Zoll-Enthärtungssysteme
- Wenn Sie nach der Enthärtungsanlage eine spezifische Wasserhärte benötigen, wird über das Verschneideventil etwas hartes Wasser zum enthärteten Wasser zugeleitet