Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Wasseraufbereitungssysteme
Speichern Sie mit einem dieser kompatiblen Vorratstanks gereinigtes Wasser aus Ihrem Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ System sicher.
Marke: Thermo Scientific™ 50155495
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die sichere Speicherung von gereinigtem Wasser aus einem kompatiblen System bieten Thermo Scientific™ Vorratstanks. Diese zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ Systemen vorgesehenen Reservoirs sind mit den folgenden Modellen kompatibel: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII und Smart2Pure.
Eigenschaften:- Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung.
- Optionale Sicherheitsfilter umfassen einen CO2-Absorber, der den Anstieg der Leitfähigkeit durch Einzug von CO2 verhindert, sowie einen sterilen Tanküberlaufauslass, der das Eindringen von Mikroorganismen und die Kontamination des Wassers im Reservoir verhindert.
- Der Polyethylen-Tank besteht aus lichtundurchlässigen inerten Materialien.
- Die optionale Umwälzpumpe verhindert Bakterienbefall des Wassers bei Stillstand und sorgt für eine konstant niedrige Leitfähigkeit.
- Wandmontage ist optional.
- Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung.
- 06,5038
- 06,5068
- 06,5034
- 06,5064
- 06,5084
- 06,5032
- 06,5062
- 06,5082
- 06,5033
- 06,5063
- 06,5083
- 06,5040
- 06,5070
Spezifikation
30 L | |
Vorratstank, mit Füllstandsanzeige | |
Pacific RO, Pacific TII |