Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Wasseraufbereitungssysteme
Speichern Sie mit einem dieser kompatiblen Vorratstanks gereinigtes Wasser aus Ihrem Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ System sicher.
Marke:  Thermo Scientific™ 50132714
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11367061
  • 295.47 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die sichere Speicherung von gereinigtem Wasser aus einem kompatiblen System bieten Thermo Scientific™ Vorratstanks. Diese zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ Systemen vorgesehenen Reservoirs sind mit den folgenden Modellen kompatibel: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII und Smart2Pure.
Eigenschaften:
  • Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung
  • Optionale Sicherheitsfilter umfassen einen CO2-Absorber, der den Anstieg der Leitfähigkeit durch Einzug von CO2 verhindert, sowie einen sterilen Tanküberlaufauslass, der das Eindringen von Mikroorganismen und die Kontamination des Wassers im Tank verhindert
  • Der Polyethylen-Tank besteht aus lichtundurchlässigen inerten Materialien
  • Die optionale Umwälzpumpe verhindert Bakterienbefall des Wassers bei Stillstand und sorgt für eine konstant niedrige Leitfähigkeit
  • Wandmontage ist optional
  • Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung
Nur zur Verwendung mit GenPure, GenPure Pro und GenPure xCAD Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06.5038
  • 06.5068
Nur zur Verwendung mit Pacific RO Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06.5034
  • 06.5064
  • 06.5084
Nur zur Verwendung mit Pacific TII Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06.5032
  • 06.5062
  • 06.5082
Zur Verwendung mit Pacific RO & Nur Pacific TII Wasseraufbereitungssysteme:
  • 06.5033
  • 06.5063
  • 06.5083
Nur zur Verwendung mit Smart2Pure 12 Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06.5040
  • 06.5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 100 l
Steriler Überlauf für 30 bis 100 l-Vorratsbehälter
Smart2Pure; Pacific und LabTower Wasseraufbereitungssysteme