Learn More
Miele Professional™ Wasseraufbereitung
Aqua-Soft-System PG 8597 Pendelenthärter, für die kontinuierliche Entnahme von Weichwasser bis 40° dH
Marke: Miele Professional™ 6943120
Additional Details : Gewicht : 26.70000kg
Beschreibung
- Leistung: kontinuierlich 19 l/min, max. 30 l/min
- Standgerät mit Rollen, von oben befüllbar
- 1 Behälter für 20 kg Salz, 2 Behälter für 4.5 l Harz
- Mengengesteuertes Zweikammersystem, stromloser Betrieb
Spezifikation
Weiß | |
Wasservorbehandlung | |
360 mm | |
360 mm |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten | |
Kunststoff | |
570 mm | |
19 kg |