Learn More
Miele Professional™ Wasseraufbereitung
Aqua Purificator PG 8595 AE zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen
Marke: Miele Professional™ 10087320
Additional Details : Gewicht : 30.00000kg
Beschreibung
- Geeignet für VE/TE P 2800 und VE/TE P 2000
- Aufnahme von CoductivityMeter/FlowMeter möglich
- Aussenmaße: H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm
Spezifikation
Edelstahl | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten | |
Edelstahl | |
835 mm | |
26,5 kg |
PG 8595 Aqua Purificator | |
Wasservorbehandlung | |
300 mm | |
600 mm |