Learn More
3M™ Clean-Trace™ Water Positive Control HWATP10
Designed to provide assurance that your 3M hygiene monitoring reagents and instruments are being stored and used correctly.
Marke: 3M™ Clean-Trace™ 7000086277
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verifies the performance of reagents and instruments
- Can be used as a quench test with 3M™ Clean-Trace™ Water ATP tests
Spezifikation
Mikrobiologische Medien | |
30 ng |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.