Learn More
Wasser, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 16419019
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 L
4 l
4 x 4 l
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
  • Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
  • HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
  • Geringe Gradientenliniendrift
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C (1013 hPa)
Synonym Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte LC-MS-Lösungsmittel
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 L