Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wasser, Endotoxin-frei
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Beschreibung
Water Endotoxin-free is used as solvent in industries and in all research fields. It is also used in laboratory for cell isolation and culture. It is also useful for elution of endotoxin- free plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Endotoxin-freies Wasser wird als Lösungsmittel in der Industrie und in allen Forschungsbereichen verwendet. Es wird auch im Labor für Zellisolierung und -kultur verwendet. Es ist auch für die Elution Endotoxin-freier Plasmid-DNA nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Aceton und Ethanol.
Endotoxin-freies Wasser wird als Lösungsmittel in der Industrie und in allen Forschungsbereichen verwendet. Es wird auch im Labor für Zellisolierung und -kultur verwendet. Es ist auch für die Elution Endotoxin-freier Plasmid-DNA nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Aceton und Ethanol.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water, Endotoxin-free |
pH | 7 |
Schmelzpunkt | 32°F |
Siedepunkt | 100 °C |
Beilstein | 2050024 |
Merck Index | 1410039 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with methanol,acetone and ethanol. |
Formelmasse | 18.02 |
Güte | Endotoxin-frei |
Geruch | Geruchsneutral |