Learn More
Miele Professional™ Wasseraufbereitung
Vollentmineralisierungskartusche VE P 2800 für optimale Wasseraufbereitung
Marke: Miele Professional™ 9782560
1521.95 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 20.77000kg
Beschreibung
- Max. Durchfluss-Volumen: 800 l/h
- Messbarer Zustand der Erschöpfung mit ConductivityMeter CM (Leitfähigkeitsmessgerät)
- Max. Wasserzulauftemperatur 40 °C, Druck von 0,5 bis 10 bar
- Harzgehalt: 19 Liter
Spezifikation
Edelstahl, Kunststoff | |
19 Liter | |
Wasch- und Desinfektionsmittel | |
570 mm |
Wasservorbehandlung | |
Edelstahl, schwarz | |
230 mm |