Learn More
Wasser mit 0.1% Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15614340
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 4 l
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011332
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water with 0.1% formic acid
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 18.02g/mol
Menge 1 L