missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Uhrglasschalen
Hervorragend geeignet für die Flüssigkeitsverdampfung, das Wiegen von Feststoffen, das Erhitzen kleiner Materialmengen und als Becherdeckel. Rogo Sampaic™ Uhrengläser werden aus langlebigem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
Marke: Rogo Sampaic™ KBN012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
50 ml | |
Uhrglas | |
500 °C |
Borosilikatglas | |
Für Becher | |
50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur