Learn More
Rogo Sampaic™ Uhrglasschalen
Hervorragend geeignet für die Flüssigkeitsverdampfung, das Wiegen von Feststoffen, das Erhitzen kleiner Materialmengen und als Becherdeckel. Rogo Sampaic™ Uhrengläser werden aus langlebigem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
Marke: Rogo Sampaic™ KBN015
Beschreibung
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
150 bis 250 mL | |
Uhrglas | |
500 °C |
Borosilikatglas | |
Für Becher | |
80 mm |