Learn More
Sprühflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Der Kopf ist auf einer Flasche aus Polyethylen mit einer handergonomischen Form angebracht
- Abgabe von 1.4 ml pro Strahl
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Enthält | Zerstäuberpistole |
Material | HDPE |
Breite (metrisch) | 90 mm |
Höhe (metrisch) | 206 mm |
Produkttyp | Flasche mit Pistolengriff und Trigger Sprayer |