Learn More
Brady™ Sperrpfosten und Kette
Bradylink™ Warning Posts are made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
198.00 CHF - 203.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Warnpfosten und -kette
Material Polyethylen
Beschreibung Bradylink Warning Posts
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traffic Control
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11731955
Unterlagen ansehen
Brady™
092117
Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11741955
Unterlagen ansehen
Brady™
092118
Gelb
203.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
  • Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
  • Hollow base can be filled with sand for more stable application.
  • Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
  • Bases and tops are included.
Spezifikation
Spezifikation
Warnpfosten und -kette
Bradylink Warning Posts
Traffic Control
1040 mm
Je 1
Polyethylen
3 in.
41 in.
Sockel und Oberteile