Learn More
Brannan™ Clock Brannan with thermometer and humidity meter
Eine große Wanduhr mit zusätzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsmessern.
Marke: Brannan™ 28/600/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch übersichtliche Anzeige ideal zur Verwendung an verschiedenen Orten, einschließlich Schulen, Arbeitsplätzen und zu Hause
- Lieferung komplett mit Batterie
- Mit schwingendem Sekundenzeiger
- Thermometerbereich: -30 °C bis 55 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 % RH bis 100 % RH
- Abmessungen: 330 mm x 280 mm x 40 mm
Bestellinformation
DisplayType
Spezifikation
Wanduhr mit Temperatur- und Feuchtigkeitsmessern | |
Feuchtigkeitsbereich von 0 bis 100& percnt; RH | |
330 x 280 x 40 mm | |
Ideal für den Einsatz an einer Vielzahl von Orten wie Schulen, Arbeitsplätzen und zu Hause |
Durchsichtig | |
−30 °C bis +55 °C | |
1 x AA-Batterien | |
Je 1 |