Learn More
Kinematica W-Design-Dispergiereinheit für PT3100 D
Verhindert, dass faserige, sehnige oder feste Proben die Einheit verstopfen.
Marke: Kinematica 11030301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auswahl und Anwendungen:
- Dispergieren von faserigen, sehnigen oder festen Proben (z. B. Fleischstücke)
- Alle standardmäßigen Dispergieranwendungen wie beim EC-Aggregat
Spezifikation
14 m/s | |
12 mm | |
W-Design | |
Je 1 |
3 bis 250 ml | |
154 mm | |
PT-DA 12/2WEC-F15 |