Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Apoptosis Assay Kits for apoptotic and necrotic cell staining
Mit Vybrant Apoptose-Assay-Kits, die Farbstoffe wie YO-PRO-1 und Hoechst 33342 für die apoptotische und nekrotische Zellfärbung bieten, können Sie Zellen, die eine Apoptose durchlaufen, einfach unterscheiden.
Marke:  Invitrogen™ V13244
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10124722
  • 576.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Apoptotische Zellen durchlaufen mehrere physiologische Prozesse, einschließlich Änderungen der Zellmembranpermeabilität und Chromatinkondensation, die sich mit verschiedenen Farbstoffen in apoptotischen und nekrotischen Zellfärbeprotokollen unterscheiden lassen. Vybrant Apoptose-Assay-Kits bieten Streptavidin-Biotin-Annexin V, Propidiumiodid (PI), YO-PRO-1 und Hoechst 33342 Farbstoffe zur Differenzierung apoptotischer oder nekrotischer Zellen, die sich dann mit der Durchflusszytometrie visualisieren lassen.
Vybrant Apoptose-Assay-Kits bieten schnelle und bequeme Methoden zur Färbung von Zellen auf Farbstoffbasis zur Differenzierung apoptotischer und nekrotischer im Vergleich zu gesunden Zellen, die sich dann mithilfe der Durchflusszytometrie visualisieren lassen.
Das Vybrant Apoptose-Assay-Kit Nr. 4 erkennt Apoptose über Veränderungen, die in der Zellmembranpermeabilität auftreten. Dieses Kit enthält gebrauchsfertige Lösungen der Nukleinsäure-Farbstoffe YO-PRO-1 und Propidiumiodid (PI). YO-PRO-1 Farbstoff passiert selektiv die Plasmamembranen apoptotischer Zellen und markiert diese Zellen anhand einer moderaten grünen Fluoreszenz. Nekrotische Zellen werden mit PI fluoreszierend rot gefärbt.
Das Vybrant Apoptose-Assay-Kit Nr. 5 oder das Chromatin-Kondensation/Totzellen-Apoptose-Kit mit Hoechst 33342 und PI für die Durchflusszytometrie bietet einen schnellen und praktischen Assay für die Apoptose basierend auf der Fluoreszenzdetektion des verdichteten Chromatins in apoptotischen Zellen. Dieses Kit enthält gebrauchsfertige Lösungen aus blau fluoreszierendem Hoechst 33342 Farbstoff, der das kondensierte Chromatin von apoptotischen Zellen heller färbt als das Chromatin von nicht apoptotischen Zellen, sowie rot fluoreszierenden Propidiumiodid-Farbstoff, der tote Zellen färbt.
Das Vybrant Apoptose-Assay-Kit Nr. 6 bietet einen schnellen und praktischen Assay für die Apoptose mit dem hellen, blau fluoreszierenden Alexa Fluor 350 Konjugat von Streptavidin in Verbindung mit Biotin-X-Annexin V, um apoptotische Zellpopulationen entweder durch Durchflusszytometrie oder Bildgebung zu erkennen. Darüber hinaus enthält das Kit eine gebrauchsfertige Lösung des fluoreszierenden roten PI-Nukleinsäure bindenden Farbstoffs. PI ist undurchlässig für lebende Zellen und apoptotische Zellen, färbt aber tote Zellen mit roter Fluoreszenz, die fest an ihre Nukleinsäure binden. Das Kit enthält alle Reagenzien in für etwa 50 Durchflusszytometrie-Assays ausreichenden Mengen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vybrant Apoptose-Assay-Kit Nr. 5
Rörchen
Apoptose-Kit
Hoechst: 350/461
Propidiumiodid: 535/617
Raumtemperatur
Fluoreszenz
Hoechst 33342, Propidiumiodid
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern
200 assays
1 Fläschchen Hoechst 33342 und 1 Fläschchen Propidiumiodid
488, UV
Blau, Rot
Vybrant
Durchflusszytometer
Andere Labels oder Farbstoffe