Learn More
Emma Safety Footwear Vulcanus Sicherheitsschuhe
Der Schweißerstiefel wurde speziell für die Arbeit mit Metall bei extremen Temperaturen entwickelt. Die den Fuß überdeckende Lasche lässt keine Funken oder Splitter durch.
Marke:  Emma Safety Footwear MM53984838
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15928701
  • 164.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Velcro Überfußklappe
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Vulcanus
Leder
Schwarz
Nappa-Vollleder/Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung
38