Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0546110
Selective SLO3 potassium channel inhibitor
139.00 CHF - 470.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[4-[[(4-Methoxyphenyl)thio]methyl]-1-piperidinyl]-2-[4-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]ethanone |
---|---|
CAS | 1421523-00-3 |
Ziel | Non-selective/Other Potassium Channel Blockers |
Summenformel | C24H31NO4S2 |
Reinheit | 0.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18034272
|
Tocris Bioscience™
7956/50 |
50 mg |
470.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18015852
|
Tocris Bioscience™
7956/10 |
10 mg |
139.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
VU 0546110 is a selective inhibitor of the sperm-specific potassium channel SLO3 (IC50 = 64 μM). It shows 40-fold selectivity over SLO1. It completely blocks heterologous SLO3 currents and endogenous K+ currents. VU 0546110 inhibits sperm hyperpolarisation and prevents its hyperactivated mobility.Spezifikation
1-[4-[[(4-Methoxyphenyl)thio]methyl]-1-piperidinyl]-2-[4-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]ethanone | |
Non-selective/Other Potassium Channel Blockers | |
0.98 |
1421523-00-3 | |
C24H31NO4S2 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C