Learn More
Velp Scientifica™ VSS5CSR4 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Das Velp Scientifica™ VSS5CSR Dispensiergerät ist für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar und bietet hervorragende Leistung und Sicherheit.
Marke: Velp Scientifica™ A00000046
This item is not returnable.
View return policy
Description
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich.Das Velp Scientifica™ VSS5CSR Dispensiergerät ist für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar und bietet hervorragende Leistung und Sicherheit.
- Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
- Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
- Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Specifications
Dosierwerkzeug | |
128 l | |
OV5 Homogenisator |
0,2 bis 50 ml | |
Biotechnologie, Medizin | |
Gehäuse VSS5CSR |