Learn More
Cytiva DRUCK/VAKUUM PUMPE
Zum Pumpen von Gasen, zur Probennahme (auch Flüssigkeiten im Vakuum) und zum Evakuieren von Gefäßen. Whatman™ VP003 elektrische Vakuum- und Druckpumpe liefert kontaminationsfreies Pumpen von Luft, Gasen und Dämpfen mit hoher Leistung und kleiner Stellfläche auf dem Labortisch.
Marke: Cytiva 10470300
Beschreibung
Vakuumpumpen eignen sich ideal für Membranvakuumfiltration, mikrobiologische Qualitätskontrolle, Analysen, Medizin und Produktionstechnologie. Diese wartungsfreie und ölfreie Membranpumpe ermöglicht ein kontaminationsfreies Pumpen von Luft, Gasen und Dämpfen.
- Hohe Leistung bei minimalen Abmessungen
- Extrem leiser und ruhiger Lauf
- Einfache Handhabung
- Ausgestattet mit Thermoschalter und Standardsicherung
- AC-Modell: 120 V
Spezifikation
Blau | |
Vakuumfiltrationsgerät | |
4 bar; Vakuum: <100 mbar |
Elektrische Vakuum- und Druckpumpe | |
3,6 l/min | |
Gehäuse VP003 |