Learn More
Invitrogen™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator and Temperature Validation Kit
Der VorTemp 56 Mikrotiterplatten-Schüttel-Inkubator ist für das gleichzeitige Erhitzen und Mischen von QuantiGene Plex Assays konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ QP0704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16329533
  • 4545.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
The VorTemp 56 microplate shaking incubator is designed for simultaneous heating and mixing of QuantiGene Plex assays. The temperature is adjustable over a broad range, and mechanical convection provides a uniform and stable environment within the chamber.
Die Temperatur ist über einen breiten Bereich einstellbar, und die mechanische Konvektion sorgt für eine gleichmäßige und stabile Umgebung innerhalb der Kammer.
Die Merkmale von VorTemp:
• Ein Mikroprozessor zur Steuerung aller Parameter, einschließlich Temperatur und Laufzeiteinstellung
• Selbstdiagnose-Software zur kontinuierlichen Überwachung der korrekten Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit, die den Anwender auf Fehler hinweist
• Steuerung von Heizen und Schütteln durch Rückkopplungsschleifen, die die gewählten Parameter präzise beibehalten, unabhängig von Last- oder Spannungsschwankungen
• Robuste Konstruktion für Stabilität bei hohen Schüttelgeschwindigkeiten
• Eine isolierte Kammer zur Aufrechterhaltung der Temperatur und Verringerung von Betriebsgeräuschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 VorTemp 56 Schüttel-Inkubator
• 1 QuantiGene Temperatur-Validierungskit
85%
Schüttelinkubator
1 each
220 V
Beschichteter Stahl
4 °C bis 99,5 °C
VorTemp™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator and Temperature Validation Kit > 220 V