Learn More
Invitrogen™ Vivid™ NADP+ , 10mM
Vivid™ NADP+ , 10 mM
Marke: Invitrogen™ P2879
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vivid™ NADP+, 10 mM, ist eine Komponente des Vivid™ CYP450 Screening-Kits, bestehend aus 10 mM NADP+ in 100 mM Kaliumphosphat, pH 8,0. Vivid™ NADP+, 10 mM, ist im Lieferumfang der Vivid™ Screening-Kits enthalten, kann aber auch separat erworben werden.Mehr über Vivid™ CYP450-Screening-Kits
Vivid™ CYP450-Screening-Kits sind Fluoreszenz-Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittel-Wechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Vivid™ CYP450-Screening-Sets beinhalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus-Reagenz. Vivid™ Fluorogensubstrate sind blockierte Farbstoffe, die ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen, bis sie aufgespalten oder hydroxyliert werden. Die Oxidation an einer von zwei möglichen Stellen setzt das stark fluoreszierende Produkt frei. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym und eine humane Zytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten gegenüber menschlichen Lebermikrosomen einen deutlichen Vorteil, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450-Enzyme verhindert wird.
>> Alle Vivid™ CYP450 Screening-Kits anzeigen
Nur zu Forschungszwecken. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
1 Röhrchen, bei -80 °C lagern | |
NADP+ | |
Kit | |
Trockeneis |
VIVID™ | |
Fluoreszent | |
38 ml | |
Koenzyme |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.