Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP2C8 Green Screening Kit
Vivid™ CYP2C8 Green Screening-Kit
Marke:  Invitrogen™ PV6141
Artikelnummer. 15371137
  • 606.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vivid™ CYP450 Screening-Sets sind Fluoreszenz-basierende Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Sie bieten eine optimierte Methode zur Untersuchung von Isozym-spezifischer CYP450-Arzneimittel-Wechselwirkungen, -Metabolismus und -Hemmung. Vivid™ CYP450 Screening-Sets bieten:
  • Einfaches dreistufiges Verfahren, „Mischen-und-Ablesen“-Format, Reaktionen bei Raumtemperatur oder bei 37 °C
  • Überlegene fluoreszierende Eigenschaften und Kinetik im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden
  • Hohes Signal-Hintergrund-Verhältnis, großer dynamischer Bereich
  • Kompatibel mit verschiedenen Assay-Formaten von 96-Well bis 1536-Well
    Einfaches „Misch-und-Ablese“-Format
    Vivid™ CYP450 Screening-Kits enthalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym (in diesem Fall CYP2C8) und humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten gegenüber menschlichen Lebermikrosomen einen deutlichen Vorteil, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450-Enzyme verhindert wird.
    Einzigartige Vivid™ Reagenzien für hell fluoreszierende Signale und schwache Hintergrundfarben
    Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen, bis sie gespalten oder hydroxyliert wurden. Oxidation an einer von zwei möglichen Stellen setzt das stark fluoreszierende Produkt frei (Abbildung 1). Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. Das Vivid™ DBOMF-Substrat ist im Lieferumfang dieses Kits enthalten. Dieses Substrat liefert ein Produkt, das eine grüne Fluoreszenz aussendet.
    Flexible Assay-Formate für optimale Ergebnisse
    Die Empfindlichkeit der Vivid™ CYP450-Assays ermöglicht den Nachweis schwacher Inhibitoren und die Miniaturisierung auf bis zu 2 μl pro Reaktion. Assays können im kinetischen Modus oder im Endpunktmodus eingerichtet werden, um das Screening mehrerer Platten zu erleichtern (Abbildung 2). Assays können bei Raumtemperatur oder 37 °C durchgeführt werden.
    Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen, Compound-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Erstellung von prädiktiven SAR-Modellen als Leitfaden für den Compound-Erwerb
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Cytochrom-P450
    Fluoreszent
    300 Assays
    Grün
    Human
    VIVID™
    1 Röhrchen Reaktionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
    1 Röhrchen BACULOSOMES™ Plus Reagenz, bei -80 °C lagern
    1 Röhrchen Vivid™ Regenerationssystem, bei -80 °C lagern
    1 Röhrchen Vivid™ NADP +, bei -80 °C lagern
    1 Röhrchen Vivid™ Substrat und 1 Röhrchen Vivid™ Fluoreszenzstandard, bei -20 °C lagern, vor Licht schützen
    Screening-Kit
    Kit
    Trockeneis