Learn More
Cytiva Vivaspin™ 500 Probnkonzentratoren
Für die nicht-denaturierende Probenkonzentration in einem Schritt in einem einzelnen Röhrchen zur Gewährleistung einer geringstmöglichen Probenhandhabung und geringerer Probenverluste. Cytiva Vivaspin™ 500 Probenkonzentratoren erfüllen die Ansprüche von Forschern, die mit Probenvolumen zwischen 100 μl und 20 ml arbeiten, dank MWCO-Werten zwischen Mr 3 000 und 100 000.
158.00 CHF - 159.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Filtrationsbereich | 0,5 cm2 |
Menge | 25/Pckg. |
Volumen (metrisch) | 500 μl |
Länge (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11868713
|
Cytiva
28-9322-35 |
30 kDa | 25/Pckg. |
158.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10176904
|
Cytiva
28-9322-18 |
3 kDa | 25/Pckg. |
158.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10554815
|
Cytiva
28-9322-36 |
50 kDa | 25/Pckg. |
159.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10320405
|
Cytiva
28-9322-37 |
100 kDa | 25/Pckg. |
158.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10432665
|
Cytiva
28-9322-25 |
10 kDa | 25/Pckg. |
158.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10176714
|
Cytiva
28-9322-23 |
5 kDa | 25/Pckg. |
159.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Bis zur 30-fachen Konzentration der Probe kann bei einer Rückgewinnung des Zielmoleküls erreicht werden, die typischerweise 95 % übersteigt. Patentierte Anschlagtechnologie gewährleistet, dass Proben nicht bis zur Trockenheit konzentriert werden können und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
- Fasst Probenvolumina von 100 μl bis 20 ml, mit einer Auswahl an molekularen Weight-Cut-off-Werten von Mr3000 bis 100,000
- Vertikale, halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere und untere Kammer trennt, ist blockadebeständig und toleriert eine hohe Durchflussrate
- Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran, wodurch die konzentrierte Probe in der oberen Kammer zurückbleibt
- Kompatibler pH-Bereich: 1 bis 9
- Aktive Membranfläche: 0.5 cm2
Für maximale Rückgewinnung einen MWCO wählen, der mindestens 50 % kleiner als die Molekulargröße der Spezies von Interesse ist.
Spezifikation
PES | |
25/Pckg. | |
50 mm |
0,5 cm2 | |
500 μl | |
11 mm |