Learn More
Cytiva Vivaspin™ 20 Probnkonzentratoren
Für die nicht-denaturierende Probenkonzentration in einem Schritt in einem einzelnen Röhrchen zur Gewährleistung einer geringstmöglichen Probenhandhabung und geringerer Probenverluste. Cytiva Life Vivaspin™ 20 Probenkonzentratoren erfüllen die Ansprüche von Forschern, die mit Probenvolumen zwischen 100 μl und 20 ml arbeiten, dank MWCO-Werten zwischen Mr 3 000 und 100 000.
224.00CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Filtrationsbereich | 6 cm2 |
Volumen (metrisch) | 5 bis 20 ml |
Länge (metrisch) | 116 mm |
Breite (metrisch) | 30 mm |
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10656375
|
Cytiva
28-9323-61 |
30 kDa |
224.00CHF
12 Stück |
Estimated Shipment: 24-07-2024
Log in to see stock. |
|||||
10219484
|
Cytiva
28-9323-58 |
3 kDa |
224.00CHF
12 Stück |
Estimated Shipment: 24-07-2024
Log in to see stock. |
|||||
10646375
|
Cytiva
28-9323-59 |
5 kDa |
224.00CHF
12 Stück |
Estimated Shipment: 24-07-2024
Log in to see stock. |
|||||
10239294
|
Cytiva
28-9323-62 |
50 kDa |
224.00CHF
12 Stück |
Estimated Shipment: 08-08-2024
Log in to see stock. |
|||||
10774797
|
Cytiva
28-9323-63 |
100 kDa |
224.00CHF
12 Stück |
Estimated Shipment: 24-07-2024
Log in to see stock. |
|||||
10015804
|
Cytiva
28-9323-60 |
10 kDa |
224.00CHF
12 Stück |
Estimated Shipment: 24-07-2024
Log in to see stock. |
|||||
Beschreibung
Bis zur 30-fachen Konzentration der Probe kann bei einer Rückgewinnung des Zielmoleküls erreicht werden, die typischerweise 95 % übersteigt. Patentierte Anschlagtechnologie gewährleistet, dass Proben nicht bis zur Trockenheit konzentriert werden können und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
- Fasst Probenvolumina von 100 μl bis 20 ml, mit einer Auswahl an molekularen Weight-Cut-off-Werten von Mr3000 bis 100,000
- Vertikale, halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere und untere Kammer trennt, ist blockadebeständig und toleriert eine hohe Durchflussrate
- Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran, wodurch die konzentrierte Probe in der oberen Kammer zurückbleibt
- Kompatibler pH-Bereich: 1 bis 9
- Aktive Membranfläche: 6.0 cm2
Für maximale Rückgewinnung einen MWCO wählen, der mindestens 50 % kleiner als die Molekulargröße der Spezies von Interesse ist.
Spezifikation
PES | |
5 bis 20 ml | |
30 mm |
6 cm2 | |
116 mm |