Learn More
Sartorius Vivapore Stand
Vivapore stand can support up to four Vivapore 5 or 10 solvent absorption concentrators during use with simple push-fit handling.
Marke: Sartorius VP-AST0001-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Simple push-fit handling
- Stable Support
Spezifikation
ABS | |
Non-sterile | |
Stand |