Learn More
Sartorius™ Vivacon™ Zentrifugeneinsatz aus Polycarbonat/Polypropylen
BIOPHARMA
Marke:  Sartorius™ VN01H22ETO
Artikelnummer. 11776345
  • 710.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
PCR
30,000 Da
Polycarbonate, Polypropylene
DNA
0.1 to 0.5 mL
Polycarbonate, Polypropylene
Concentration, Desalting, buffer exchange
100/Pk.
Vivacon 500 Centrifugal Unit