Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Geeignet für den Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Marke:  Fisherbrand™ FB68942
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11532583
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit insbesondere gegen aggressive Treibstoffe, Säuren, tierische und pflanzliche Öle, Lösungsmittel, Alkohole und Bleichmittel
  • Gute Beständigkeit gegen Ozon und Bestrahlung
  • Weitere Größen auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
2 mm
5 m
Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Viton
1 mm