Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Geeignet für den Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Marke: Fisherbrand™ FB68951
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit insbesondere gegen aggressive Treibstoffe, Säuren, tierische und pflanzliche Öle, Lösungsmittel, Alkohole und Bleichmittel
- Gute Beständigkeit gegen Ozon und Bestrahlung
- Weitere Größen auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
12 mm | |
5 m | |
Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen |
Viton | |
2,5 mm |