Learn More
Ismatec™ Microbore Viton Pumpenschlauch mit Stopp
Wählen Sie die Größe und Formulierung, die Ihren Anforderungen an die Flussrate und Anwendung entspricht.
Marke: Ismatec™ 96428-48
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die original Ismatec™ Schläuche werden einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) | |
Viton | |
0,38 m | |
0 °C | |
200 ml/min | |
25,3 psi, 1,75 bar | |
Pumpschlauch mit Stopfen |
2,79 mm | |
1,25 ft. | |
Pumpenmodelle der Serie L/S | |
12/Packung | |
1/8 in. | |
150 °C |