Learn More
VistaLab™ Technologies REAGENZIENRESERVOIRKüHLER 100ML (für 3-100ml Reservoirs mit Deckel)
Maßgeschneiderte Ergänzung für VistaLab 100 ml-Reagenzreservoirs
Marke: VistaLab™ Technologies 3054-5000
Includes: Drei 100 ml-Reservoirs und Deckel.
Beschreibung
- Der wiederverwendbare Kühler hält die Flüssigkeitstemperaturen bis zu zwei Stunden lang unter 5 °C.
- Hergestellt aus strapazierfähigem PVC, das ein schnell einfrierendes, ungiftiges hellblaues Gel umschließt.
- Sorgt für konsistente Kühlung ohne Kontaminationsrisiko oder Unannehmlichkeiten bei Eisbädern.
Spezifikation
Blau | |
Unsteril | |
6 in. | |
3/Packung | |
8 in. | |
Wiederverwendbar |
PVC | |
Reservoirkühler | |
10 in. | |
100 mL | |
Nicht autoklavierbar |