Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Satz segmentierter Polarisatoren für Ringlicht S80-55
Der SCHOTT™ VisLED Satz segmentierter Polarisatoren kann ohne mechanische Bewegungen zwischen polarisiertem und nichtpolarisiertem Licht umschalten.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400555
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polarisationssystem für VisiLED Brightfield Ringlicht S80-55
- Umschalten zwischen polarisiertem und nichtpolarisiertem Licht ohne mechanische Bewegungen.
- Sehr hilfreich für alle Anwendungen, die polarisiertes und nichtpolarisiertes Licht benötigen, z. B. Reinheitskontrolle
- Softwaresteuerung mit Controller MC1500 möglich
- Unabhängig einstellbare Intensitäten für Polarisation und Hellfeld mit dem Controller MC1500
- Nur zur Verwendung mit VisiLED Ringlicht S80-55 und mit Controller MC1100 oder MC1500 (muss separat bestellt werden)
Spezifikation
Polarisationsfilter | |
Vielfältige Aufgaben von biowissenschaftlichen bis zu industriellen Anwendungen | |
Polarisationsfilter und Analysator |
Mit 4 Segmenten mit Polarisation und 4 Segmenten ohne Polarisation | |
VisiLED Ringleuchte S80-55 | |
Polarisator M110 x 1 Analysator für 66 mm-Objektiv |