Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Polarizer Set für Ringlicht
VisiLED Polarizer Set ist speziell für den ausgelegt. Durch den innovativen Polarisationsfilter erzielen SCHOTT™ Produkte eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu anderen Polarisationsfiltern.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400666
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polarisationssystem für VisiLED Brightfield RinglichtS80-65N-2
- Drehbarer Polarisator mit anpassungsfähigem Gewinde und Schiebefilter als Analysator
- Polarisiertes Licht von einem polarisierenden und analysierenden Filter innerhalb des Strahlengangs kann in der Stereomikroskopie sehr effizient eingesetzt werden, um die innere Struktur von Material zu kontrastieren oder Metallpartikel in anderen zu erkennen
- Nicht zur Verwendung mit einem anderen Ringlicht
- Nur zur Verwendung mit dem VisiLED Ringlicht S80-65N-2
Spezifikation
Filter | |
Vielfältige Aufgaben von biowissenschaftlichen bis zu industriellen Anwendungen | |
VisiLED Ringlight S80-65N-2 | |
Polarisationsfilter und Analysator |