Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Diffuser für Ringlicht
Der VisiLED Diffusor wurde speziell für das S80-65N-2 entwickelt und verfügt über verbessertes Diffusormaterial.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400667
Artikelnummer. 17802638
  • 431.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verhindert LED-Reflexionen
  • Mit perfekter Trübung von mehr als 99 % und hoher Transmission
  • Mit anpassungsfähigem Gewinde M90 x 1
  • Nur zur Verwendung mit dem VisiLED Ringlicht S80-65N-2
  • Der Controller muss separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Diffuser
Vielfältige Aufgaben von biowissenschaftlichen bis zu industriellen Anwendungen
VisiLED Ringlight S80-65N-2