Learn More
SI Analytics™ ViscoPump III
SI Analytics™ ViscoPump III comes equipped with a connection cable.
Marke: SI Analytics™ 285424070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optical Detection: Connection cable for measuring stand, tube holder VZ 5127 and holder for safety bottle
- Thermal Detection: Connection cable for TC viscometers
Spezifikation
ViscoPump III | |
Thermal Detection |