Learn More
Vinyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480127
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Vinyltriethoxysilane is used as an adhesive for glass slides. It acts as a coupling agent on inorganic substances blended into polymers that function as adhesion promoters, crosslinkers, and surface modifiers. Further, it is used to prepare polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinyltriethoxysilan wird als Klebstoff für Glasobjektträger verwendet. Wirkt als Kupplungsmittel für anorganische Substanzen in Polymeren, die als Haftvermittler, Vernetzer und Oberflächenmodifikatoren fungieren. Wird außerdem zur Herstellung von Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkali, Säure, Wasser und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-08-0
Summenformel C8H18O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 190.31
MDL-Nummer MFCD00009063
InChI-Schlüssel FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
IUPAC-Name Ethenyl(triethoxy)silan
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyltriethoxysilane
Dichte 0.903
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Geruch Fruit-like
Strukturformel (CH3CH2O)3SiCH=CH2
Brechungsindex 1.399
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1767229
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 190.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit