Learn More
Brady™ etiquettes reperes fils et cables WIDTH : 25.4 /
B33 Series Self-laminating Vinyl Labels for BBP33, i3300, and i5300 Printers.
Marke: Brady™ 143091
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstlaminierende Vinyletiketten für den BBP33-Drucker
- UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R und R gedruckt werden
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R und R gedruckt werden.Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154.Brady Kunden sollten bei Kauf angeben, ob sie UL-zugelassene B-427- Etiketten benötigen.Brady sel. | |
Selbstlaminierende Vinyletiketten für den BBP33-Drucker | |
Weiß/transparent | |
Selbstlaminierendes Vinyl | |
Labels | |
BBP33, i3300, i5300 | |
3 | |
2500 Labels/Box | |
Rechteck | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. | |
41,30 mm | |
36,50 x 25,40 mm | |
36.5 mm | |
25,40 mm | |
12.7 mm |
B33-9-427 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling | |
27,30 mm | |
-70 °C | |
2500/Packung | |
LabelMark, MarkWare | |
-70 bis +70 °C | |
0,102 mm | |
10 AWG - 4 AWG | |
1.437 in. | |
1 in. | |
0,5 in. |