Learn More
Vinyliodid, Tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343296
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Vinyl iodide is an important intermediate used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinyliodid ist ein wichtiges Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, der chemischen Forschung und der Pharmazie verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-66-8
Summenformel C2H3I
Molekulargewicht (g/mol) 153.95
MDL-Nummer MFCD00039404
InChI-Schlüssel GHXZPUGJZVBLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl iodide, ethene, iodo, iodoethylene, vinyl iodide, tech., 1-iodoethylene, iodoethyl, iodo-ethene, 1-iodoethyl, 1-iodoethylene #, vinyl iodide, tech
PubChem CID 68976
ChEBI CHEBI:51315
IUPAC-Name Iodoethen
SMILES IC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyl iodide
Dichte 2.08
Siedepunkt 55°C to 56°C
Brechungsindex 1.53
Menge 1 g
Beilstein 1731578
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 153.95
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch