Learn More
Brady™ Nachleuchtende Antirutsch-Markierungspunkte aus Vinyl
Langnachleuchtende Anti-Rutsch Markierungspunkte
Marke:  Brady™ 224077
Artikelnummer. 11776805
  • 40.55 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langnachleuchtende Anti-Rutsch Markierungspunkte
Spezifikation
Spezifikation
Glow-in-the-dark anti-skid floor marking dots
50 mm
10/Packung
-40°C to +110°C
Aluminium
1.97 in.
Einen visuellen Pfad erstellen
-40°F to +230°F
Photolumineszierend
Glow-in-the-dark rutschsichere Bodenmarkierung Punkt