Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Labels for M611, BMP61 and BMP71
Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.
Marke:  Brady™ 062657
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552965
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Vinylgewebe (B-498)
Unsteril
BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems
500 Etiketten
-40 °C bis +80 °C
15.9 mm
12.7 mm
12.7 mm
Abziehbares Gummi
Seidenmatt
Thermotransfer
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Wire and cable Labeling
1
Square
0.185 mm
22 AWG to 16 AWG
12.7 mm
12.7 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers