Learn More
Vinylbromid, 1-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
135.68 CHF - 737.67 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vinyl bromide |
---|---|
Namenshinweis | 1M solution in THF |
CAS | 593-60-2, 109-99-9 |
Dichte | 0.9270g/mL |
Flammpunkt | −17°C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10339877
|
Thermo Scientific Acros
428771000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
135.68 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10553488
|
Thermo Scientific Acros
428778000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
737.67 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Vinyl bromide | |
593-60-2, 109-99-9 | |
−17°C | |
C2H3Br | |
MFCD00000183 | |
vinyl bromide, bromoethylene, ethene, bromo, monobromoethylene, vinylbromid, bromure de vinyle, vinylbromide, polyvinyl bromide, ethylene, bromo, polyvinylbromide | |
BrC=C | |
106.95 | |
CHEBI:51311 |
1M solution in THF | |
0.9270g/mL | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
H2C=CHBr | |
0.927 | |
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N | |
bromoethene | |
11641 | |
106.95 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Krebs erzeugen.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann Schläfrigkeit verursachen oder
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-800-6
- Vinyl bromide, 1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only