missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Villin Mouse, Clone: VIL1/1314, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 7429-MSM1-P1

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15971058

  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Villin
Cytoplasmic and Cell Surface
VIL1/1314
Unconjugated
NP_009058
Mouse
93kDa
Protein A/G Purified
RUO
7429
IgG1 κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
VIL1
Recombinant human Villin fragment of 133 amino acid residues (aa179-311)
A549, HepG2 and HCT116 cells. Colon or Rectum.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote