missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Villin Mouse, Clone: VIL1/1314, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 7429-MSM1-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Villin | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
VIL1/1314 | |
Unconjugated | |
NP_009058 | |
Mouse | |
93kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
7429 | |
IgG1 κ |
Western Blot | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
VIL1 | |
Recombinant human Villin fragment of 133 amino acid residues (aa179-311) | |
A549, HepG2 and HCT116 cells. Colon or Rectum. | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur